Principaux documents
147125
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium bromide
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(Br)(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.22
Beilstein:
3739113
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 147125, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
99%
Pf
193-195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3