147117
Benzyltrimethylammonium bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
230-232 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.BrH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Application
BTMAB can be also used as:
- An oxidizing reagent for the conversion of monosubstituted benzylamines into corresponding aldimines in the presence of DMSO.
- A benzylating reagent for the benzylation of aryl amide C-H bond using Ni catalyst.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable