144517
Anthranil
99%
Synonyme(s) :
2,1-Benzisoxazole
34,30 €
About This Item
34,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
pb
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2nocc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-9-8-7/h1-5H
Clé InChI
FZKCAHQKNJXICB-UHFFFAOYSA-N