14451
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-(4-biphenylyl)propane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
88-92 °C
Solubilité
chloroform: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
CC(C)(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,16)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,16H,1-2H3
Clé InChI
GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N