Principaux documents
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
97%
10 G
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
167,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
166-168 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clé InChI
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is