663190
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
5-Methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, NSC 30928
90,90 €
About This Item
90,90 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
160-164 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(C)ccc2[nH]1
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-7-9-6-8(2)4-5-10(9)13-11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Reactant for synthesis of oxazino[4,3-a]indoles via cascade addition-cyclization reactions
- Reactant for preparation of indolecarboxamides as cannabinoid CB1 receptor antagonists
- Reactant for preparation of indole-3-propionic acids as antiinflammatory and analgesic agents
- Reactant for Friedel-Crafts acylation with nitrobenzoyl chloride
- Reactant for oximation reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.