258164
2,4-Dibromophenol
95%
37,70 €
About This Item
37,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
pb
154 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges