Documents
132683
Sigma-Aldrich
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Synonyme(s) :
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro Beilstein :
2323537
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Clé InChI
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1