112348
Ethyl nonanoate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl pelargonate
40,90 €
About This Item
40,90 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
119 °C/23 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter