Principaux documents
132527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
5 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Beilstein:
1718930
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +10°, neat
Pureté optique
ee: 96% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4521 (lit.)
pb
172-174 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Application
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol is a chiral amino alcohol that may be used in the synthesis of (S)-2-(6-benzylamino-9-isopropyl-9H-purin-2-ylamino) butan-1-ol, an (S)-enantiomer of roscovitine.[1] It can also be used to synthesize homochiral 2-methylpyrroles.[2] (S)-(+)-2-Amino-1-butanol is an intermediate for the synthesis of (S,S)-ethambutol, an antibacterial agent for treating tuberculosis.[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis and configuration of the cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine and its enantiomer.
Wang S, et al
Tetrahedron Asymmetry, 12(20), 2891-2894 (2001)
Synthesis and photooxygenation of homochiral 2-methylpyrrole derivatives of chiral amino alcohols: simple, selective access to chiral bicyclic lactams
Aydogan F and Demir AS
Tetrahedron Asymmetry, 15(2), 259-265 (2004)
Enantioselective synthesis of (S, S)-ethambutol using proline-catalyzed asymmetric a-aminooxylation and a-amination
Kotkar SP and Sudalai A
Tetrahedron Asymmetry, 17(11), 1738-1742 (2006)