Principaux documents
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-naphthyl)éthylamine
≥99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
1 G
27,10 €
5 G
38,60 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,10 €
5 G
38,60 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Beilstein:
2208024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
pb
153 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Application
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)