131628
4-Pyridinealdoxime
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
130-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(=N\O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
Clé InChI
OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable