Principaux documents
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
25 G
33,50 €
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
33,50 €
About This Item
Formule linéaire :
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.14
Beilstein:
1973746
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F
Point d'éclair (°C)
97 °C