129739
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
97%
Synonyme(s) :
MBTH hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
276-278 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Clé InChI
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges