127256
N,N-Diethyltrimethylsilylamine
97%
Synonyme(s) :
(Diethylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
34,80 €
About This Item
34,80 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
125-126 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Clé InChI
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter