Principaux documents
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
5 G
37,90 €
37,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
37,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17NOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.30
Beilstein:
1071480
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
37,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter