125148
2-Chloro-4-nitrotoluene
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
60-64 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: soluble
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup