12490
11H-Benzo[a]fluorene
≥98.0%
Synonyme(s) :
1,2-Benzofluorene, Chrysofluorene
418,00 €
About This Item
418,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Pf
185-190 °C
Solubilité
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H12/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-16-15-8-4-2-6-13(15)11-17(14)16/h1-10H,11H2
Clé InChI
HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable