Principaux documents
124303
Sigma-Aldrich
tert-Butyl phenyl carbonate
98%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
25 G
50,90 €
50,90 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
50,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCOOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Beilstein:
2361602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,90 €
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
pb
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carbonate
phenoxy
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl phenyl carbonate was used in determination of octanol-water partition coefficients by microemulsion electrokinetic chromatography[1]. It was also used in the synthesis of 2-nitroindoles[2]. It was used as reagent for mono-Boc protection of α,ω-diamines[3].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Synthesis of 2-nitroindoles via the Sundberg indole synthesis.
Pelkey ET and Gribble GW.
Tetrahedron Letters, 38(32), 5603-5606 (1997)
Jesper Østergaard et al.
Electrophoresis, 24(6), 1038-1046 (2003-03-27)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was assessed as a tool for determination of octanol-water partition coefficients using 34 solutes encompassing 8 carbonate esters. It was confirmed that microemulsions containing 1.44-2.88% w/w SDS, 6.49% w/w 1-butanol, and 0.82% w/w n-heptane constitute a
Organic Syntheses, 84, 209-209 (2007)