Principaux documents
S509043
ETHYL PHENYL CARBONATE
AldrichCPR
S509043-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S509043-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.178
Numéro MDL:
110,00 €