115460
Fluoroacetone
98%
Synonyme(s) :
α-Fluoroacetone, 1-Fluoro-2-propanone, Fluoromethyl methyl ketone, Monofluoroacetone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.37 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CF
InChI
1S/C3H5FO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup