Documents
113867
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclobutanecarboxylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C4H7CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro Beilstein :
1929653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SMVBADCAMQOTOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl cyclobutanecarboxylate can be used in the synthesis of cyclobutylidenecyclopropane by a three-step sequence.
Ethyl cyclobutanecarboxylate is used in C-13 NMR studies. It is closely related to cyclobutanecarbonyl chloride which is puckered with an equatorial substituent.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Carbon-13 NMR spectra of methylated cyclobutanes and ethyl cyclobutane-carboxylates.
Eliel EL and Pietrusiewicz KM.
Org. Magn. Reson., 13(3), 193-196 (1980)