796859
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
95%
Synonyme(s) :
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
83,70 €
About This Item
83,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Chaîne SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Clé InChI
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup