Documents
112917
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
92%, technical grade
Synonyme(s) :
Isobutyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.19
Numéro Beilstein :
1730890
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
124 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
92%
Indice de réfraction
n20/D 1.4385 (lit.)
Point d'ébullition
87-89 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-methyl-1-propanethiol attaches with L-Cys (the carrier) via a disulfide bond to form the brain-targeted drug delivery systems (BTDS).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached