111589
1,6-Heptadien-4-ol
97%
308,00 €
About This Item
308,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
151 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H12O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
Clé InChI
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup