104566
Thorin
indicator grade
Synonyme(s) :
1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)phenylarsonic acid disodium salt, 2-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphthylazo)benzenearsonic acid disodium salt, APANS, Thoron(ol)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Technique(s)
titration: suitable
λmax
483 nm
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
Clé InChI
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)