102520
4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
98%
Synonyme(s) :
4-Aminopiazthiole
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H5N3S/c7-4-2-1-3-5-6(4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves