102024
2,5-Dichloroaniline
99%
31,00 €
About This Item
31,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>374 °F
pb
251 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup