196606
2,5-Difluoroaniline
99.5%
29,70 €
About This Item
29,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
176-178 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup