Merck
HomeSäugerzellkulturProtokolle für die Anhaftung, Löslichkeit und Stabilität von Kollagen
Protokolle für die Anhaftung, Löslichkeit und Stabilität von Kollagen
Wichtige Punkte, die vor dem Beginn zu beachten sind
  1. Sicherstellen, dass die Zellen gesund und in ausreichender Zahl vorhanden sind.
  2. Kollagenlösungen können durch Dialyse in einer Lösung aus 0,25 % Essigsäure und 0,5 % Chloroform sterilisiert werden.
  3. Wir raten davon ab, die Kollagenlösung durch Membranfiltration zu sterilisieren. Wir mussten feststellen, dass bei dieser Methode erhebliche Proteinverluste auftreten.
  4. Die Beschichtung von Kunststoffschalen für Gewebekulturen kann durch Lufttrocknung erfolgen. Getrocknete beschichtete Schalen können durch Bestrahlung mit UV-Licht in einer sterilen Kulturhaube oder durch Spülen mit 70 % Ethanol sterilisiert werden.  
  5. Die Konzentration der Oberflächenabdeckung kann abhängig von den zu kultivierenden Zellen unterschiedlich sein. Die optimalen Anhaftungsbedingungen müssen für jede Zelllinie und jede Anwendung bestimmt werden. Empfohlene Konzentrationen sind in Tabelle 1 dargestellt.
  6. Die Kulturplatten/Deckgläser nach dem Beschichten nicht zu stark trocknen, da hierdurch die Anhaftung der Zellen beeinträchtigt wird.
  7. Alle Schritte in den Protokollen müssen unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden.
Beschichtungsprotokoll für Kollagen Typ I Kulturgefäße
  1. Kollagen in Essigsäure (siehe Tabelle 1) geben, um eine 0,1 % (w/v) Kollagenlösung zu erhalten. Bei Raumtemperatur 1-3 Stunden rühren, bis es sich aufgelöst hat. Die Kollagenlösung soll 10-fach verdünnt werden, um eine Gebrauchskonzentration von 0,01 % zu erhalten.
  2. Wir empfehlen, die Kollagenlösung in eine Glasflasche mit Schraubverschluss umzufüllen und vorsichtig Chloroform auf den Boden zu schichten. Die zu verwendende Menge an Chloroform soll etwa 10 % des Volumens der Kollagenlösung betragen. NICHT SCHÜTTELN ODER RÜHREN. Über Nacht gekühlt stehen lassen. Die oberste Schicht mit der Kollagenlösung aseptisch entfernen.
  3. Die Schalen mit den in Tabelle 1 empfohlenen Konzentrationen beschichten. Das Protein mehrere Stunden bei Raumtemperatur, 37 °C oder über Nacht bei 2-8 °C binden lassen.
  4. Überschüssige Flüssigkeit von der beschichteten Oberfläche entfernen und über Nacht trocknen lassen.
  5. Wenn die Kollagenlösung nicht steril ist, kann die getrocknete, beschichtete Oberfläche über Nacht unter UV-Licht in einer sterilen Gewebekulturhaube sterilisiert werden.
  6. Vor dem Einbringen von Zellen und Medium mit sterilem Wasser in Gewebekulturqualität oder einer ausgewogenen Salzlösung spülen.
Kollagen Typ II und IV Beschichtungsprotokoll für Kulturgefäße
  1. Kollagen Typ II und IV können in einer Konzentration von 0,5–2,0 mg/ml in Essigsäure rekonstituiert werden (siehe Tabelle 1). Mehrere Stunden bei 2–8 °C lösen, dabei gelegentlich schwenken.
  2. Die Gewebekultur-Kunststoffschalen durch Lufttrocknung beschichten. Alternativ können die beschichteten Kulturgefäße über Nacht bei 2–8 °C (oder mehrere Stunden bei 37 °C) vorinkubiert werden.
  3. Getrocknete beschichtete Schalen können durch Bestrahlung mit UV-Licht in einer sterilen Kulturhaube oder durch Spülen mit 70 % Ethanol sterilisiert werden.
Alternativ dazu bieten wir gebrauchsfertige, kollagenbeschichtete 96-Well-Streifen an (Tabelle 1).
Tabelle 1.Kollagene für die Zellanhaftung
Kollagen-Gele
Produkte, die für die Herstellung von Kollagengelen geeignet sind, sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Tabelle 2.Kollagene für die Gelherstellung
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Warum sieht das Fläschchen mit der Kollagenlösung milchig aus oder enthält Partikel?
Aufgrund von Quervernetzungen und Sequenzvariabilität sowie strukturellen Veränderungen, die während der Isolierung und Aufreinigung auftreten können, ist Kollagen Typ I (C8919) eher ein heterogenes Gemisch als eine reine Verbindung. Diese Variabilität sowie geringfügige Unterschiede im Rohstoff führen dazu, dass sich die Opazität der Lösung von Charge zu Charge ändert. Produkte, die als steril aufgeführt sind, werden vor der Freigabe zum Verkauf an unsere Kunden auf Sterilität getestet. Eine weitere Filtration dieser Produkte ist nicht erforderlich. Ein milchiges oder partikelförmiges Aussehen ist kein Anzeichen für eine mikrobielle Verunreinigung und beeinträchtigt die Verwendung des Produkts nicht.
Die Löslichkeitsspezifikation für einige Kollagenprodukte wie C7661 ist eine klare bis trübe farblose Lösung mit einigen unlöslichen Verbindungen bei 1 mg/ml in Wasser mit 2 μl Essigsäure (oder 0,1 N Essigsäure). Die unlöslichen Verbindungen können durch Absetzen oder Zentrifugieren entfernt werden.
Die die für die Verdünnung von Collagenen geeigneten Lösungsmittel sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Was ist die optimale Kollagenkonzentration für die Beschichtung?
Dies kann vorkommen, schadet dem Produkt aber nicht. Bei Erwärmung auf Raumtemperatur wird das Produkt flüssig. Bitte stellen Sie sicher, dass es vor der Verdünnung zur Beschichtung von Kulturgefäßen gut gemischt wird.
Die Kollagenprodukte, die zur Herstellung von Gelen verwendet werden können, sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Wir geben keine Empfehlungen für die Lagerung der Platten nach der Beschichtung. Da verschiedene Faktoren, wie z. B. die Luftfeuchtigkeit, die Langlebigkeit der beschichteten Platten beeinflussen können, sollen Kunden selbst entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen die Platten gelagert werden können. Das Produkt soll keinen Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden.