Merck
HomePrimärzellkulturFicoll® 400 für die Gradientenzentrifugation
Ficoll® 400 für die Gradientenzentrifugation
Produkt-Nr. F4375
CAS #: 26873-85-8
Ficoll® 400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch die Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll®-400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficol®-400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich. Der häufigste Einsatzbereich für Ficoll®-400 liegt in der Verwendung als Dichtegradientenmedium für die Abtrennung und Isolierung eukaryotischer Zellen, Organellen und Bakterienzellen. Es können Dichtebereiche bis zu 1,2 g/ml erzielt werden. Es wurde auch in zahlreichen anderen Anwendungen eingesetzt.
Physikalische Eigenschaften
Aussehen: Weißes Pulver bis weißes Pulver mit leichtem Gelbstich
Trocknungsverlust: Nicht mehr als 5 %1
Molekulargewicht: 400.000 +/- 100.000 wie durch Grenzviskosität bestimmt1
Spezifische Rotation: +56,5° bei 20 °C (C=1 % in Wasser)1                                        
Intrinsische Viskosität: etwa 0,17 dl/g1
Dialysierbares Material einschließlich NaCl: weniger als 1 %1
Stokes-Radius: etwa 10 nm1
Im Gegensatz zu Saccharose haben Ficoll-Lösungen eine relativ geringe Osmolalität. Trotzdem ist die Dichte von Ficoll in wässrigen Lösungen mit der von Saccharose vergleichbar.
Aufgrund des höheren Molekulargewichts und der geringen dialysierbaren Anteile weist Ficoll eine weitaus geringere Durchlässigkeit für Zellmembranen auf als Saccharose. Daher ist zu erwarten, dass sich Zellen bei einer geringeren Dichte in Ficoll-Gradienten ansammeln als in Saccharose-Gradienten. Aufgrund der geringen Membrandurchlässigkeit und des geringen osmotischen Drucks bleiben Zellfunktion und -morphologie bei Trennungen in Ficoll normalerweise besser erhalten.
Lagerung / Haltbarkeit
Bei ordnungsgemäßer Lagerung als Pulver bei Raumtemperatur ist Ficoll 400 etwa 5 Jahre haltbar.
Löslichkeit / Haltbarkeit der Lösung
Es können Konzentrationen bis zu 50 % (w/v) in Wasser erzielt werden. Ficoll soll langsam unter ständigem Rühren zugegeben werden.
Wir testen die Löslichkeit von Ficoll 400 bei 1 g in 10 ml entionisiertem Wasser, woraus eine klare bis leicht trübe, farblose bis leicht gelbe Lösung resultiert. 
Ficoll ist in alkalischen und neutralen Lösungen stabil. Bei pH-Werten unter 3 wird es schnell hydrolysiert, insbesondere bei höheren Temperaturen. 
Ficoll kann durch 30-minütiges Autoklavieren bei 110 °C und bei neutralem pH-Wert autoklaviert werden. 
Starke Oxidations- und Reduktionsmittel sind zu vermeiden.
Durchführung
Zentrifugation
Ficoll® 400 kann für die Gradientenzentrifugation in allen Arten von Zentrifugenrotoren und für die Schwerkrafttrennung von Zellen/Partikeln eingesetzt werden. Bei der Zentrifugation sind sowohl diskontinuierliche als auch kontinuierliche Gradienten möglich. Diskontinuierliche Gradienten bieten zwei wesentliche Vorteile: Erstens bedeuten die abrupten Änderungen der Ficoll-400-Dichte, dass isolierte Zellen in scharfen Banden an der Grenzfläche zwischen Schichten unterschiedlicher Dichte zu finden sind. Dies ermöglicht eine einfache Entnahme der Probe mit einer Pipette. Zweitens können Zellen mit großen Dichteunterschieden leicht mit nur zwei Dichteschichten isoliert werden. Dies wird durch die Auswahl von Dichten erreicht, die einen oder mehrere Zelltypen daran hindern, in die untere Phase einzudringen, sodass diese Zelltypen an der Grenzfläche gebündelt werden.
Um die für eine bestimmte Anwendung erforderliche Dichte abzuschätzen, kann die nachstehende Tabelle herangezogen werden:
QuelleSchwebedichteBedingungen
Membranen1,05100.000xg für 16 h
Chromatophoren1,07195.000xg für 36 h
Hepatozyten1,10-1,156.000xg für 2 h
Fibroblasten1,058.000xg für 1 h
Ehrlich-Aszites-Zellen1,07
1.400xg für 45 min
Es folgt das Dichtediagramm von Ficoll als eine Funktion der Konzentration.
Abbildung 1.Es folgt das Dichtediagramm von Ficoll als eine Funktion der Konzentration.
Vorbereiten eines diskontinuierlichen Gradienten:
  1. Ficoll 400 in Puffer oder isotonischer Saccharoselösung (0,25 M) in Konzentrationen vorbereiten, die das gewünschte Material abtrennen sollten. Die meisten Zellen und Organellen haben in Ficoll 400 eine Schwebedichte zwischen 1,0 und 1,2 g/ml.  Oft reicht ein zweischichtiger Gradient aus. Die in diesem Schritt hergestellten Lösungen können im Kühlschrank aufbewahrt werden, sollen aber bei Raumtemperatur verwendet werden.
  2. In handelsüblichen Zentrifugenröhrchen werden ca. 1 cm dicke Schichten gebildet, wobei sich die dichteste Schicht am Boden befindet.
  3. Darauf achten, die Gradientenschichten nicht zu vermischen und die Probe vorsichtig darüberlegen. Die Probe und die oberste Ficoll-400-Schicht vorsichtig mit einem Glasstab umrühren, um die Grenzfläche vor der Zentrifugation zu beseitigen.
Während der Zentrifugation sammeln sich die verschiedenen Partikel abhängig von ihrer Dichte entweder in oder zwischen den Ficoll-Schichten. Nach Beendigung der Zentrifugation die verschiedenen Phasen abpipettieren und das Ficoll von den Zielfraktionen entfernen. Ficoll kann durch wiederholte Verdünnung mit Puffer und anschließender Zentrifugation aus isolierten Zellen und Organellen entfernt werden. Restmengen von Ficoll 400 in der Probe können mit der Anthronreaktion geschätzt werden.2
In manchen Fällen kann ein kontinuierlicher oder linearer Dichtegradient erwünscht sein. Dieser kann leicht mit einem Gradientenmischer erstellt werden. Für einfache Trennungen kann eine homologe Ficoll-400-Lösung ohne Gradient verwendet werden.  Die Fraktionierung wird durch schrittweise Erhöhung der Zentrifugationsgeschwindigkeit erreicht. Ficoll wurde auch in zonalen Zentrifugationsstudien eingesetzt.3
Die Schwerkraftsedimentation durch einen Dichtegradienten wird häufig verwendet, um Zellen zu trennen, die empfindlich auf Zentrifugation reagieren. Auch Zellen mit ähnlicher Dichte aber unterschiedlicher Größe können bei gleicher Schwerkraft effizient getrennt werden.4,5,6
Ficoll-Hypaque-Dichtemedien (Histopaque)
Bei Anwendungen, die Ficoll-Hypaque erfordern, wird eine Mischung aus Ficoll und Natriumdiatrizoat verwendet. Wir bieten vorgefertigte Gemische in drei verschiedenen Dichten unter den Produktnamen Histopaque-1077, 1083 und 1119 an.
Nukleinsäurehybridisierung
Ficoll 400 ist ein Bestandteil der Denhardt-Lösung, die in der Northern- und Southern-Blot-Analyse verwendet wird. Ficoll reduziert die unspezifische Bindung von Material an Nitrocellulosemembranen während der Nukleinsäurehybridisierung.7
Wir bieten eine Denhardt-Lösung (Produkt-Nr. D2532), 50X-Konzentrat, getestet für die Verwendung bei der Nukleinsäurehybridisierung an. Typische Hybridisierungslösungen erfordern eine 5X-Konzentration der Denhardt-Lösung.
Immunologische Anwendungen
Ficoll 400 wird als Hapten-Träger eingesetzt und mit Dinitrophenol, Trinitrophenol und Fluoresceinisothiocyanat konjugiert, um die primäre Immunantwort in Mäusen zu verstärken. Konjugate mit einer Reihe von Substitutionsgraden und minimaler Toxizität lassen sich leicht vorbereiten.8,9
Chemisch definierte Zellkulturmedien
Ficoll wird mit und ohne Serum-abgeleitete Wachstumsfaktoren verwendet, um das Wachstum von Primärkulturen und etablierten Zelllinien zu unterstützen.10,11
Dialyse von Konzentrationen
Ficoll 400 eignet sich für die Konzentrierung von Lösungen durch Dialyse, da es aufgrund seines hohen Molekulargewichts die Dialysemembran nicht passieren kann. Der osmotische Druck zieht Wasser durch die Membran in die Lösung von Ficoll 400, wodurch empfindliche Materialien effektiv konzentriert werden.1
Elektrophorese
Bei der Continuous-Flow-Elektrophorese ist in der Regel ein Stabilisator im Elektrolyten erforderlich. Ficoll 400 wird häufig für diese Anwendung eingesetzt.12,13
Phasenseparation
Bei der Phasenseparation werden die Zellen auf Grundlage ihrer Oberflächeneigenschaften getrennt. Ficoll 400 wird in Zweiphasensystemen mit Polyethylenglykol und in Dreiphasensystemen mit Dextran und Polyethylenglykol kombiniert.14,15
Lösungen für physiologische Perfusion und Zellstabilisierung
Ficoll wurde dem Perfusat der physiologischen Kochsalzlösung bei der Überwachung der Proteinausscheidung in Gefäßen zugesetzt. Vitrifizierte Mausembryonen wurden mit Lösungen verdünnt, die 30 % Ficoll und 0,5 M Saccharose enthielten.17 Isolierte Rattennieren wurden mit Tyrode-Lösung perfundiert, die 4,7 % Ficoll 400 enthielt.18
*Ficoll ist eine eingetragene Marke von Pharmacia. Informationen über physikalische Eigenschaften und Anwendungen wurden von Pharmacia bezogen.
Zugehörige Produkte
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch
Literatur
1.
Supplier Data.
2.
Scott TA, Melvin EH. 1953. Determination of Dextran with Anthrone. Anal. Chem.. 25(11):1656-1661. https://doi.org/10.1021/ac60083a023
3.
Lavrenko PN, Mikriukova OI, Okatova OV. 1987. On the separation ability of various ficoll gradient solutions in zonal centrifugation. Analytical Biochemistry. 166(2):287-297. https://doi.org/10.1016/0003-2697(87)90577-x
4.
Tulp A, Bont W. 1975. An improved method for the separation of cells by sedimentation at unit gravity. Analytical Biochemistry. 67(1):11-21. https://doi.org/10.1016/0003-2697(75)90267-5
5.
Bont WS, De Vries JE, Geel M, Van Dongen A, Loos HA. 1979. Separation of human lymphocytes and monocytes by velocity sedimentation at unit gravity. Journal of Immunological Methods. 29(1):1-16. https://doi.org/10.1016/0022-1759(79)90120-0
6.
Niskanen E, Wells JR, Golde DW, Cline MJ. 1985. Separation By Velocity Sedimentation of Human Haemopoietic Precursors Forming Colonies in vivo and in vitro Cultures. Cell Prolif. 18(4):399-406. https://doi.org/10.1111/j.1365-2184.1985.tb00670.x
7.
Sambrook J. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. p. 9.48 - 50, B.15. Cold Spring Harbor Laboratory.
8.
McMaster PR, Owens JD, Vannier WE. 1977. The preparation and characterization of a thymic independent antigen: ?-dinitrophenyl-L-lysine-ficoll. Immunochemistry. 14(3):189-196. https://doi.org/10.1016/0019-2791(77)90193-8
9.
Inman JK. 1975. Thymus-independent antigens: the preparation of covalent, hapten-ficoll conjugates. J. Immunol. 114704.
10.
Clark J, Fisher G, Wieser RJ. 1983. Hormonally Defined Media, Lecture Posters, Eur. Conf. Serum-Free Cell Culture. Berlin: Springer.
11.
Kao K. 1981. Plant Formation from Barley Anther Cultures with Ficoll Media. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 103(5):437-443. https://doi.org/10.1016/s0044-328x(81)80166-3
12.
Platsoucas CD, Catsimpoolas N. 1980. Density gradient electrophoresis of mouse spleen lymphocytes: Age-related differences. A critical thymus-dependent event during development in the young adult mouse. Journal of Immunological Methods. 34(1):31-41. https://doi.org/10.1016/0022-1759(80)90221-5
13.
Platsoucas CD, Good RA, Gupta S. 1980. Separation of human lymphocyte subpopulations by density gradient electrophoresis. Cellular Immunology. 51(2):238-249. https://doi.org/10.1016/0008-8749(80)90256-7
14.
Johansson G, Joelsson M. 1991. Partition of hydrophobic compounds between two liquid phases of similar hydrophobicity. Journal of Chromatography A. 46449-59. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(00)94222-5
15.
Albertsson P, Birkenmeier G. 1988. Affinity separation of proteins in aqueous three-phase systems. Analytical Biochemistry. 175(1):154-161. https://doi.org/10.1016/0003-2697(88)90373-9
16.
Nolly H, Nolly A. 1998. Release of endothelial-derived kallikrein, kininogen and kinins. Biol. Res. 31(3)169-174.
17.
Mukaida T, Wada S, Takahashi K, Pedro P, An T, Kasai M. 1998. Vitrification of human embryos based on the assessment of suitable conditions for 8-cell mouse embryos. Human Reproduction. 13(10):2874-2879. https://doi.org/10.1093/humrep/13.10.2874
18.
Barthelmebs M, Loichot C, Nisato D, de Jong W, Grima M, Imbs JL. 1998. [Modulation by nitric oxide of vasopressin induced renal vasoconstriction varies with perfusate viscosity in the isolated rat kidney]. Arch. Mal. Coeur. Vaiss. 91(8):
19.
Hong YH, Moon Y, Jeong DK, Han JY. 1998. Improved Transfection Efficiency of Chicken Gonadal Primordial Germ Cells for the Production of Transgenic Poultry. Transgenic Res.(7):247–252.
20.
Atawodi SE, Lea S, Nyberg F, Mukeria A, Constantinescu V, Ahrens W, Brueske-Hohlfeld I, Fortes C, Boffetta P, Friesen MD. 1998. 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-hemoglobin adducts as biomarkers of exposure to tobacco smoke: validation of a method to be used in multicenter studies. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 7817.
21.
Oosterwijk JC. 1998. Prenatal diagnosis of trisomy 13 on fetal cells obtained from maternal blood after minor enrichment. Prenat. Diagn. 181082.
22.
Krackhardt A. 1989. Exp. Hematol. 261265.
23.
Woods JA, Evans JK, Wolters BW, Ceddia MA, McAuley E. 1998. Effects of Maximal Exercise on Natural Killer (NK) Cell Cytotoxicity and Responsiveness to Interferon-  in the Young and Old. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 53A(6):B430-B437. https://doi.org/10.1093/gerona/53a.6.b430
24.
Schlenke P, Klu?ter H, Mu?ller-Steinhardt M, Hammers H, Borchert K, Bein G. 1998. Evaluation of a Novel Mononuclear Cell Isolation Procedure for Serological HLA Typing. Clin. Diagn. Lab. Immunol.. 5(6):808-813. https://doi.org/10.1128/cdli.5.6.808-813.1998
25.
Hull DR, Corr BR, Markey GM, Alexander HD, Morris TC. 1998. Familiality of monocyte esterase deficiency in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Renal Failure. 20(4):607-612. https://doi.org/10.3109/08860229809045153
26.
Krieger K, Klimke A, Henning U. 1998. Active [3H]-Dopamine Uptake Displayed by Native Lymphocyte Suspensions is Mainly Due to Contaminating Platelets. Pharmacopsychiatry. 31(05):193-198. https://doi.org/10.1055/s-2007-979326
27.
Brandhorst H, Brandhorst D, Brendel MD, Hering BJ, Bretzel RG. 1998. Assessment of Intracellular Insulin Content during All Steps of Human Islet Isolation Procedure. Cell Transplant. 7(5):489-495. https://doi.org/10.1177/096368979800700508
28.
Lakey JR, Cavanagh TJ, Zieger MA. 1998. A Prospective Comparison of Discontinuous Euroficoll and Eurodextran Gradients for Islet Purification. Cell Transplant. 7(5):479-487. https://doi.org/10.1177/096368979800700507
29.
Vida TA, Graham TR, Emr SD. 1990. In vitro reconstitution of intercompartmental protein transport to the yeast vacuole.. 111(6):2871-2884. https://doi.org/10.1083/jcb.111.6.2871
30.
Yemul S, Berger C, Estabrook A, Suarez S, Edelson R, Bayley H. 1987. Selective killing of T lymphocytes by phototoxic liposomes.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 84(1):246-250. https://doi.org/10.1073/pnas.84.1.246
31.
Schneider E, Lepault F, Guy-Grand D, Minkowski M, Dy M, Immunol J. 1987. Histamine-producing cell-stimulating activity. Interleukin 3 and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor induce de novo synthesis of histidine decarboxylase in hemopoietic progenitor cells. 1393710.
32.
Volloch V, Schweitzer B, Rits S. 1987. Synthesis of globin RNA in enucleated differentiating murine erythroleukemia cells.. 105(1):137-143. https://doi.org/10.1083/jcb.105.1.137