Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
BRAND 701377
Material:
aluminum film
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
aluminum film
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase and DNase free
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701377
parameter
(-80)—120 °C operating temperature
suitability
suitable for PCR
General description
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to -80°C, is DMSO-resistant, and resistant to common solvents. It can be removed without leaving any residue so that work can continue unhindered after transport or storage.
Features and Benefits
- Temperature stability to 120°C and down to -80°C
- Tight seal for minimizing evaporation
- DMSO- and solvent-resistant
- Removable without leaving residue
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® sealing film for microplates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?