Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 575,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.720,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Rhodium(III)-chlorid Hydrat, crystalline, ≥99.9% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
crystalline
composition
Rh, 38-43.5%
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Application
- Rhodium-Cobalt (Rh-Co) (bimetallischer Katalysator) auf Kieselgelträger für die Fischer−Tropsch (FT)-Synthese.
- Rhodium(III)-Katalysator, N-2-(2,3,4,5-Tetramethylcyclopentadienyl)benzyl-(l)-norephedrin-rhodium(III)-chlorid für die asymmetrische Keton-Reduktion.
- Rh@CTF (Covalent Triazine Frameworks)-Katalysator für die Hydroformylierung von 1-Octen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline, ≥99.9% trace metals basis | description 99.95% trace metals basis | description Rh 38-40 % | description 98% |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.95% trace metals basis | assay - | assay 98% |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium |
| form crystalline | form crystalline | form powder or crystals | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| composition Rh, 38-43.5% | composition Rh, 40% | composition Rh, 38-40% | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium(III)-chlorid Hydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?