Wichtige Dokumente
V900853
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, TEMED, TMEDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Expl.-Gr.
9.08 %
Brechungsindex
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
61.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?