Wichtige Dokumente
V800395
Natriumoxalat
LR, ≥99.55%
Synonym(e):
Ethandisäure Natriumsalz, Oxalsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.55%
Form
crystalline powder
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)