V800385
Natriumhypochlorit -Lösung
LR, 4%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Form
liquid
Konzentration
4%
SMILES String
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChIKey
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable