Wichtige Dokumente
V800206
Fluorwasserstoffsäure
AR, ≥40%
Synonym(e):
HF
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdichte
1.27 (vs air)
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Form
liquid
Konzentration
≥40%
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChIKey
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)