V800152
Dichlormethan
LR, ≥99.5%
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash