V800050
Ammoniummolybdat Tetrahydrat
AR, ≥99%
Synonym(e):
Ammonium-heptamolybdat, Molybdänsäure Ammoniumsalz Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
4.0-5.5 (0.05 M in water)
Dichte
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.0005%
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable