Wichtige Dokumente
V800011
Natrium-1-pentansulfonat
suitable for HPLC, ≥99%
Synonym(e):
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)