Fortfahren mit
76955
Natrium-1-pentansulfonat Monohydrat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-208-4
Beilstein/REAXYS Number:
3725147
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
flakes
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
flakes
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Natrium-1-pentansulfonat wird hauptsächlich als Ionenpaarungs-Agens in der chromatographischen mobilen Phase eingesetzt.
Application
  • Application of hydrophilic interaction liquid chromatography for the quantification of succinylcholine: Diese Studie beschreibt eine Methode zur Verwendung von Natrium-1-Pentansulfonat-Monohydrat für die Ionenpaar-Chromatographie bei der Quantifizierung von Succinylcholin (A Ssterk, A Zmysłowski, S Gorinstein, 2018).
  • HPLC method development and validation for the determination of Cefaclor in human plasma: Hier wird der Einsatz von Natrium-1-Pentansulfonat-Monohydrat in der mobilen Phasenvorbereitung für die Analyse von Cefaclor beschrieben (S Naz, MH Shoaib, L Bashir, RI Yousuf, 2017).
  • Dissociation between urate and blood pressure in mice and in people with early Parkinson′s disease: Diese Forschungsarbeit setzt 1-Pentansulfonat-Monohydrat in der Zusammensetzung der mobilen Phase zur Analyse ein (X Chen, CC Umeh, RE Tainsh, DD Feng, M Maguire, 2018).
  • New liquid oral formulations of hydroxychloroquine: a physicochemical stability study: Diese Studie untersucht die Stabilität von Hydroxychloroquin-Formulierungen mit Natrium-1-Pentansulfonat-Monohydrat als Teil der mobilen Phase (V Lebreton, B Bourcier, K Cosson, 2021).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76952221511
description
≥98.0% (T)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
description
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
98%
Quality Level
200, 100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
flakes
form
sheet
form
solid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)