V001758
Hydroxynaphtholblau
Synonym(e):
1-(2-Hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Trinatriumsalz, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-naphthalin-2,7-disulfonsäure Trinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccccc2c1\N=N\c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChIKey
AUIINJJXRXMPGT-ZRUFZDNISA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable