Merck
1605523
USP
Ropivacain-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidincarboxamid -hydrochlorid Monohydrat, (R)-Ropivacain -hydrochlorid Monohydrat
Größe auswählen
50 MG
€ 1.370,00
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 1.370,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26N2O · HCl · H20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ropivacaine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC.[H+]
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
InChIKey
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsbroschüren wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Ropivacain-verwandte Verbindung B ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Kombinationsinjektion Fentanylcitrat und Ropivacainhydrochlorid
  • Ropivacainhydrochlorid
  • Ropivacainhydrochlorid-Injektion
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)