Y0000395
Granisetron Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
granisetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1([C@@H]2CC(C[C@H]1CCC2)N)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7?,8-,9+
InChIKey
HTZWHTQVHWHSHN-CBLAIPOGSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)