Wichtige Dokumente
1576504
USP
Propylencarbonat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Propandiol, zyklisches Carbonat, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
API-Familie
propylene carbonate
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
14.3 %
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)