1525999
USP
Phenoxybenzamine Alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]ethan-1-ol
Empfohlene Produkte
API-Familie
phenoxybenzamine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Phenoxybenzamine Hydrochloride
- Phenoxybenzamine Hydrochloride Capsules
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)