Merck
1441301
USP
Metoprolol -tartrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Metoprolol, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)-phenoxy]-2-propanol -(+)-tartrat (Salz), Lopressor
Größe auswählen
200 MG
€ 386,00
€ 386,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
€ 386,00
About This Item
Lineare Formel:
(C15H25NO3)2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
684.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 386,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metoprolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChIKey
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Webseite der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Metoprololtartrat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Metoprololtartrat- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Metoprololtartrat kombinierte Lösung zum Einnehmen
  • Metoprololtartrat kombinierte Suspension zum Einnehmen
  • Metoprololtartrat-Injektion
  • Metoprololtartrat-Tabletten
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Design and evaluation of mucoadhesive buccal drug delivery systems containing metoprolol tartrate.
Ramana, M. V., C. Nagda, and M. Himaja.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69.4, 515-515 (2007)
C Narendra et al.
AAPS PharmSciTech, 7(2), E34-E34 (2006-06-27)
The purpose of the present study was to develop an optimized gastric floating drug delivery system (GFDDS) containing metoprolol tartrate (MT) as a model drug by the optimization technique. A 2(3) factorial design was employed in formulating the GFDDS with
Reply: Carvedilol versus metoprolol, but which metoprolol? Effect on inappropriate cardioverter-defibrillator therapy.
Martin H Ruwald et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(18), 1933-1934 (2014-02-04)
V M Raju et al.
Clinical radiology, 69(7), 739-744 (2014-05-16)
To evaluate the usage, safety, and efficacy of high-dose intravenous metoprolol for heart rate reduction in computer tomographic (CT) coronary angiography. As this was retrospective analysis of anonymous data, medical ethics committee approval was waived by the regional health research
Wenhuan Li et al.
Medicine, 93(28), e329-e329 (2014-12-20)
The sensitivity and specificity of 5 different image sets of dual-energy computed tomography (DECT) for the detection of first-pass myocardial perfusion defects have not systematically been compared using positron emission tomography (PET) as a reference standard. Forty-nine consecutive patients, with