1347824
USP
Isobutylheptanoat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Heptansäure-isobutylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
butyl heptanoate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-8-11(12)13-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
HXJOYVPESRRCDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)