Wichtige Dokumente
1336249
USP
Iloperidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Iloperidone, 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Zomaril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iloperidone
Hersteller/Markenname
USP
Format
neat
InChI
1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
InChIKey
XMXHEBAFVSFQEX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)