Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 953,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol
mol wt
monograph mol wt. 840.91
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.O.O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
General description
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Application
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen für Assay und Verunreinigungsanalyse gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 840.91 ((C19H24N2O4)2 · C4H4O4 ·2H2O) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mol wt monograph mol wt. 840.91 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| API family formoterol | API family formoterol | API family formoterol | API family formoterol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formoterolfumarat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?